Merck
42926
Supelco
ダイジン
analytical standard
別名:
ダイゼイン-7-O-β-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥69,220
¥69,220
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥69,220
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O9
CAS番号:
分子量:
416.38
Beilstein:
59741
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥69,220
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O9/c22-8-16-18(25)19(26)20(27)21(30-16)29-12-5-6-13-15(7-12)28-9-14(17(13)24)10-1-3-11(23)4-2-10/h1-7,9,16,18-23,25-27H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI Key
KYQZWONCHDNPDP-QNDFHXLGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Daidzin is a plant isoflavone glycoside[1][2] and a potent inhibitor of human mitochondrial aldehyde dehydrogenase (ALDH-I).[3]
アプリケーション
Daidzin may be used as a reference standard in the determination of daidzin in the root of Pueraria lobate using high-performance liquid chromatography (HPLC).[3][4]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
生物化学的/生理学的作用
ダイジンは、骨髄間質細胞の骨芽細胞への変調分化、および脂肪細胞からの変調分化で試験された最も強力なイソフラボングリコシドでした。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
42926-10MG:
42926-VAR:
42926-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Soyasapogenol A phyproof® Reference Substance
PHL89796
Soyasapogenol A
Puerarin analytical standard
Supelco
P5555
Puerarin
ダイゼイン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1858
ダイゼイン
Preventive effects of the plant isoflavones, daidzin and genistin, on bone loss in ovariectomized rats fed a calcium-deficient diet.
Ishida H, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 21(1), 62-66 (1998)
Aiguo Zeng et al.
Analytica chimica acta, 712, 145-151 (2011-12-20)
In order to differentiate two species of Radix Puerariae (Radix Puerariae lobatae and Radix Puerariae thomsonii) and to determine major isoflavonoids (puerarin, daidzin, daidzein and genistein) in the samples, a simple high performance liquid chromatography (HPLC) method with isocratic elution
Determination of puerarin, daidzin and daidzein in root of Pueraria lobata of different origin by HPLC.
SWJ, et al.
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo zhongYao ZaZhi = China Journal of Chinese Materia Medica, 28(1), 49-51 (2003)
Daidzin: a potent, selective inhibitor of human mitochondrial aldehyde dehydrogenase.
Keung MW and Vallee LB
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 90(4), 1247-1251 (1993)
Comparative study on reduction of bone loss and lipid metabolism abnormality in ovariectomized rats by soy isoflavones, daidzin, genistin, and glycitin.
Uesugi T, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 24(4), 368-372 (2001)