スキップする
SML2147
S-Equol
≥97% (HPLC), Estrogen receptor beta agonist, powder
別名:
(3S)-3,4-Dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol, (S)-(–)-4′,7-isoflavandiol, (S)-Equol, Equol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥19,400
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥66,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C15H14O3
CAS番号:
分子量:
242.27
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
208-522-2
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
¥19,400
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
S-Equol, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC=C([C@H]2COC3=CC(O)=CC=C3C2)C=C1
InChI
1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2/t12-/m1/s1
InChI key
ADFCQWZHKCXPAJ-GFCCVEGCSA-N
Application
S-Equol has been used:
  • as an estrogen receptor β (ERβ) agonist to study its effects on adipogenesis in mouse fibroblast cells
  • as a standard to study the effect of high dietary fats on S-equol metabolism and prostate carcinogenesis in the transgenic adenocarcinoma of mouse prostate (TRAMP) model
  • to study its mode of action on ecdysteroidogenic glutathione S-transferase Noppera-bo in Aedes aegypti
Biochem/physiol Actions
(S)-Equol is an estrogen receptor beta (ERβ) agonist, formed in some people by intestinal bacteria from the soy phytoestrogen daidzein. (S)-Equol has approximately 13-fold higher affinity for human ERβ over ERα and an EC50 value of 65nM for ERβ compared to an EC50 value of 85nM for ERα. It has been shown to have anti-inflammatory and neuroprotective activty.
Estrogen receptor beta ( ERβ) agonist from the soy phytoestrogen daidzein
S-Equol is an isoflavandiol derived from daidzein by bacterial flora in the intestines. It exhibits anti-cancer activity by the activation of forkhead box O3 (FOXO3a) via an Akt-specific pathway and inhibitory effects on mouse double minute 2 homolog (MDM2) expression.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
ECM950
S-Equol ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2147
S-Equol
description
≥97% (HPLC)
description
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
適用法令
SML2147-5MG: + SML2147-25MG: + SML2147-BULK: + SML2147-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)