スキップする
45405
(±)-エクオール
≥99.0% (TLC)
別名:
3,4-ジヒドロ-3-(4-ヒドロキシフェニル)-2H-1-ベンゾピラン-7-オール, 4′,7-ジヒドロキシイソフラバン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥93,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C15H14O3
CAS番号:
分子量:
242.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
87752
Assay:
≥99.0% (TLC)
Form:
solid
¥93,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2
InChI
1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2
InChI key
ADFCQWZHKCXPAJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Biochem/physiol Actions
ダイゼインの代謝産物です。弱いエストロゲン性を有するアゴニストで、エストラジオール受容体における17β-エストラジオールの競争的阻害剤です。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
93979SML214730408
S-Equol ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2147
S-Equol
ダイジン ≥95.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
30408
ダイジン
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
solid
form
crystals
form
powder
form
-
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
mouse ... Aldh1a2(19378), Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)