Merck
R0200000
レセルピン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(3β, 16β, 17α, 18β, 20α)-11,17-ジメトキシ-18-[(3,4,5-トリメトキシベンゾイル)オキシ]ヨヒンバン-16-カルボン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥26,400
¥26,400
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥26,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H40N2O9
CAS番号:
分子量:
608.68
Beilstein:
102014
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥26,400
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
reserpine
メーカー/製品名
EDQM
mp
~265 °C (dec.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2CN3CCc4c([nH]c5cc(OC)ccc45)[C@H]3C[C@@H]2[C@@H]1C(=O)OC)OC(=O)c6cc(OC)c(OC)c(OC)c6
InChI
1S/C33H40N2O9/c1-38-19-7-8-20-21-9-10-35-16-18-13-27(44-32(36)17-11-25(39-2)30(41-4)26(12-17)40-3)31(42-5)28(33(37)43-6)22(18)15-24(35)29(21)34-23(20)14-19/h7-8,11-12,14,18,22,24,27-28,31,34H,9-10,13,15-16H2,1-6H3/t18-,22+,24-,27-,28+,31+/m1/s1
InChI Key
QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
遺伝子情報
human ... SLC18A2(6571)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Reserpine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
カテコールアミンとセロトニンの小胞への取り込みを阻害します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
R0200000:
R0200000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reserpine: a challenge for total synthesis of natural products.
Fen-Er Chen et al.
Chemical reviews, 105(12), 4671-4706 (2005-12-15)
How reserpine and chlorpromazine act: the impact of key discoveries on the history of psychopharmacology.
G Curzon
Trends in pharmacological sciences, 11(2), 61-63 (1990-02-01)
R E Stitzel
Pharmacological reviews, 28(3), 179-208 (1976-09-01)
Orally administered reserpine is readily absorbed from the GI tract. During this process at least a portion of the drug is metabolized by the intestinal mucosa and then presumably is acted upon by serum esterases. Methylreserpate and trimethoxybenzoic acid are
Reserpine-induced supersensitivity to the cardiac effects of agonists.
K D Meisheri et al.
Life sciences, 24(6), 473-480 (1979-02-05)
Sandy D Shamon et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (4)(4), CD007655-CD007655 (2009-10-13)
Many antihypertensive agents exist today for the treatment of primary hypertension (systolic blood pressure >/=140 mmHg and/or diastolic blood pressure >/=90 mmHg). Randomised controlled trials have been carried out to investigate the evidence for these agents.There is, for example, strong