Merck
R0875
Sigma-Aldrich
レセルピン
別名:
(3β, 16β, 17α, 18β, 20α)-11,17-ジメトキシ-18-[(3,4,5-トリメトキシベンゾイル)オキシ]ヨヒンバン-16-カルボン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥37,400
¥37,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥37,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H40N2O9
CAS番号:
分子量:
608.68
Beilstein:
102014
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥37,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
mp
~265 °C (dec.)
SMILES記法
CO[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2CN3CCc4c([nH]c5cc(OC)ccc45)[C@H]3C[C@@H]2[C@@H]1C(=O)OC)OC(=O)c6cc(OC)c(OC)c(OC)c6
InChI
1S/C33H40N2O9/c1-38-19-7-8-20-21-9-10-35-16-18-13-27(44-32(36)17-11-25(39-2)30(41-4)26(12-17)40-3)31(42-5)28(33(37)43-6)22(18)15-24(35)29(21)34-23(20)14-19/h7-8,11-12,14,18,22,24,27-28,31,34H,9-10,13,15-16H2,1-6H3/t18-,22+,24-,27-,28+,31+/m1/s1
InChI Key
QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
レセルピンは以下の用途に使用されています:
  • トロバフロキサシンおよびシプロフロキサシンの最小発育阻止濃度に対する効果の研究[1]
  • ラットに注射したときの運動および恐怖/不安などの行動パラメータへの影響の研究[2]
  • 脂質プロファイリングにおけるロックスプレー標準化合物[3]
生物化学的/生理学的作用
カテコールアミンとセロトニンの小胞への取り込みを阻害します。
レセルピンは、Rauwolfia種に存在するアルカロイドです。全身性高血圧、統合失調症、精神障害[2]およびレイノー症候群の治療に有用です。[4]レセルピンは、アドレナリン誘発皮膚血管収縮を抑制することが知られています。本化合物は心血管系および神経系に対する甲状腺機能亢進症の影響を減少させます。[4]
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のBiogenic Amine Transporters(生体アミン輸送体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、ADME Tox研究用製品です。さらにADME Tox研究用製品をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
R0875-1G:
R0875-BULK:
R0875-10G:
R0875-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
In vitro activities of six quinolones and mechanisms of resistance in Staphylococcus aureus and coagulase-negative staphylococci
Linde H, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 45(5), 1553-1557 (2001)
Effects of long-term intake of lactotripeptides on cardiovascular risk factors in hypertensive subjects
Jauhiainen T, et al.
European Journal of Clinical Nutrition, 66(7), 843-843 (2012)
Current Cardiovascular Drugs, 302-302 (2005)
Comparative effects of Rauwolfia vomitoria and chlorpromazine on locomotor behaviour and anxiety in mice
Bisong SA, et al.
Journal of Ethnopharmacology, 132(1), 334-339 (2010)
Naomi S Rajapaksa et al.
Organic letters, 15(3), 706-709 (2013-01-22)
A catalytic, enantioselective synthesis of (+)-reserpine is reported. The route features a highly diastereoselective, chiral catalyst-controlled formal aza-Diels-Alder reaction between a 6-methoxytryptamine-derived dihydro-β-carboline and an enantioenriched α-substituted enone to form a key tetracyclic intermediate. This approach addresses the challenge of
資料
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
質問
1–8/8 質問  
  1. What is the shelf life/expiration date of Product R0875, Reserpine?
    1 回答
    1. This product does not have an assigned shelf life or expiration date.  The QC testing date is given on the certificate of analysis for each lot. The standard Sigma-Aldrich guarantee of one year from date of receipt applies.
      役に立ちましたか?
  2. Can solutions of Product R0875, Reserpine, be autoclaved?
    1 回答
    1. You can filter sterilize the solution. Autoclaving is not recommended as it discolors the solution.
      役に立ちましたか?
  3. Is Product R0875, Reserpine, soluble in DMSO?
    1 回答
    1. Reserpine can be dissolved in DMSO at 50 mg/mL, according to Stevenson, P.A., et al., J. Neurobiol., 43(2), 107-120 (2000).
      役に立ちましたか?
  4. Where do you store Product R0875, Reserpine?
    1 回答
    1. Product No. R0875 may be stored at ambient temperature, in a cool dry place.
      役に立ちましたか?
  5. What information do you have on the solubility of Product R0875, Reserpine?
    1 回答
    1. This product is soluble in chloroform at a concentration of 50 mg/mL.  It is freely soluble in chloroform (approx. 1 g in 6 mL), methylene chloride, glacial acetic acid, benzene, ethyl acetate. It is slightly soluble in acetone, methanol, alcohol (1 g/1800 mL), ether, and in aqueous solutions of acetic and citric acids. It is very sparingly soluble in water.
      役に立ちましたか?
  6. What is the purity of Product R0875, Reserpine?
    1 回答
    1. The purity of each lot is given on the Certificate of Analysis; it is typically 98% as determined by Thin Layer Chromatography (TLC).
      役に立ちましたか?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  8. Is Product R0875, Reserpine, synthetic?
    1 回答
    1. The initial product is derived from Rauwolfia species; the final product is chemically synthesized.