Merck
T0875
Sigma-Aldrich
タウロデオキシコール酸ナトリウム 水和物
≥95% (HPLC)
別名:
2-([3α,12α-ジヒドロキシ-24-オキソ-5β-コラン-24-イル]アミノ)エタンスルホン酸, タウロデオキシコール酸 ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,600
5 G
¥23,600
25 G
¥81,200
50 G
¥151,000
100 G
¥265,000
¥13,600
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,600
5 G
¥23,600
25 G
¥81,200
50 G
¥151,000
100 G
¥265,000
About This Item
化学式:
C26H44NO6SNa · xH2O
CAS番号:
分子量:
521.69 (anhydrous basis)
Beilstein:
3901204
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥13,600
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
詳細
anionic
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
分子量
micellar avg mol wt 3100
凝集数
6
CMC
1-4 mM (20-25°C)
アプリケーション
sample preservation
SMILES記法
O.[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na.H2O/c1-16(4-9-24(30)27-12-13-34(31,32)33)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-11-25(17,2)22(19)15-23(29)26(20,21)3;;/h16-23,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26-;;/m1../s1
InChI Key
OLPIZAYYAVQETM-GGPRKOIFSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
タウロデオキシコール酸ナトリウム水和物は、脂質二重膜における胆汁酸塩のサブミセル濃度の影響を評価する研究に使用されています。 [1] また、タンパク質-界面活性剤混合物における多型性挙動を調べる研究にも使用されています。 [2]
胆汁酸塩に関連し、陰イオン界面活性剤で、ミトコンドリア内膜タンパク質などの膜タンパク質の分離に使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T0875-BULK:
T0875-100G:
T0875-5G:
T0875-1G-KC:
T0875-VAR:
T0875-25G:
T0875-50G:
T0875-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Barbara Orioni et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(24), 12129-12140 (2006-06-28)
Mixtures containing water, bovine serum albumin (BSA), and sodium taurodeoxycholate (NaTDC), a component of the bile in mammals, have been investigated in a wide range of composition and pH. Depending on the concentration of both solutes and the pH, solutions
Jing-Yi Ye et al.
International journal of nanomedicine, 15, 6503-6518 (2020-09-15)
A non-lipolysis nanoemulsion (NNE) was designed to reduce the first-pass metabolism of raloxifene (RAL) by intestinal UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) for increasing the oral absorption of RAL, coupled with in vitro and in vivo studies. In vitro stability of NNE was evaluated
Blanca Cervantes et al.
Journal of clinical medicine, 8(9) (2019-09-22)
Cisplatin is a chemotherapeutic agent that causes the irreversible death of auditory sensory cells, leading to hearing loss. Local administration of cytoprotective drugs is a potentially better option co-therapy for cisplatin, but there are strong limitations due to the difficulty
Monalisa Mohapatra et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(22), 13461-13467 (2011-10-07)
The interaction of submicellar concentrations of various physiologically important unconjugated [sodium deoxycholate (NaDC), sodium cholate (NaC)] and conjugated [sodium glycodeoxycholate (NaGDC), sodium glycocholate (NaGC), sodium taurodeoxycholate (NaTDC), sodium taurocholate (NaTC)] bile salts with dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) and dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC) small unilamellar
Nitya Subrahmanian et al.
Genetics, 214(4), 895-911 (2020-02-23)
Complex I is the first enzyme involved in the mitochondrial electron transport chain. With >40 subunits of dual genetic origin, the biogenesis of complex I is highly intricate and poorly understood. We used Chlamydomonas reinhardtii as a model system to
プロトコル
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
関連コンテンツ
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.