Merck
C1200000
クロラムフェニコール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
D-(-)-threo-2,2-ジクロロ-N-[β-ヒドロキシ-α-(ヒドロキシメチル)-β-(4-ニトロフェニル)エチル]アセトアミド, D-(−)-threo-2-ジクロロアセトアミド-1-(4-ニトロフェニル)-1,3-プロパンジオール, D-threo-2,2-ジクロロ-N-[β-ヒドロキシ-α-(ヒドロキシメチル)-4-ニトロフェンエチル]アセトアミド, クロロマイセチン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
110 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
110 MG
¥25,400
About This Item
化学式:
Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2
CAS番号:
分子量:
323.13
Beilstein:
2225532
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chloramphenicol
メーカー/製品名
EDQM
mp
149-153 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
InChI Key
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Chloramphenicol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
作用機序:クロラムフェニコールは、50Sリボソームサブユニットに結合してアミノアシルtRNAのリボソームへの付着を防ぐことでペプチジルトランスフェラーゼステップを遮断することにより細菌のタンパク質合成を阻害します。また、ミトコンドリアと葉緑体のタンパク質合成およびリボソームの(p)ppGpp生成を阻害して、rRNA転写を抑制します。
耐性機序:クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼを使用することで、本製品はアセチル化され、不活性化されます。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌およびグラム陰性菌に対して幅広いスペクトルを持つ抗生物質であり、主に眼科や獣医学的用途で使用されます。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C1200000-500MG:
C1200000:
C1200000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bram Lories et al.
Current biology : CB, 30(7), 1231-1244 (2020-02-23)
Bacteria use complex regulatory networks to cope with stress, but the function of these networks in natural habitats is poorly understood. The competition sensing hypothesis states that bacterial stress response systems can serve to detect ecological competition, but studying regulatory
Uwe Richter et al.
Current biology : CB, 23(6), 535-541 (2013-03-05)
Proliferating cells require coordinated gene expression between the nucleus and mitochondria in order to divide, ensuring sufficient organelle number in daughter cells [1]. However, the machinery and mechanisms whereby proliferating cells monitor mitochondria and coordinate organelle biosynthesis remain poorly understood.
Shunichi Takahashi et al.
Plant physiology, 161(1), 477-485 (2012-11-22)
A moderate increase in seawater temperature causes coral bleaching, at least partially through photobleaching of the symbiotic algae Symbiodinium spp. Photobleaching of Symbiodinium spp. is primarily associated with the loss of light-harvesting proteins of photosystem II (PSII) and follows the
Carryn Chetty et al.
PloS one, 9(5), e96268-e96268 (2014-05-07)
Two key events, namely adhesion and invasion, are pivotal to the occurrence of metastasis. Importantly, the 37 kDa/67 kDa laminin receptor (LRP/LR) has been implicated in enhancing these two events thus facilitating cancer progression. In the current study, the role
Anthony J Brzoska et al.
PloS one, 8(2), e56090-e56090 (2013-02-15)
Members of the genus Acinetobacter have been the focus recent attention due to both their clinical significance and application to molecular biology. The soil commensal bacterium Acinetobacter baylyi ADP1 has been proposed as a model system for molecular and genetic