Merck
M403000
Sigma-Aldrich
CUTAG CPG
pore size 1000 Å, 25-35 μmol/g
別名:
CUTAG CPG
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥18,700
10 G
¥163,000
¥18,700
出荷可能日2025年4月11日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥18,700
10 G
¥163,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.51
¥18,700
出荷可能日2025年4月11日詳細
バルクの問い合わせ
製品種目
Proligo Reagents
フォーム
solid
ポアサイズ
1000 Å
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
®’’’ This base needs to be incorporated in the initial synthesis cycle on the CUTAG support.
特徴および利点
CUTAG CPG can substitute for all conventional DNA and RNA supports. ’
法的情報
本製品は、Isis Pharmaceuticals, Inc.が所有する米国特許7,202,264の対象です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M403000-1G:
M403000-10G:
M403000-00:
M403000-C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the meaning of 25-35 umole/gm
    1 回答
    1. The specification of 25-35 µmol/g refers to the functional group. Essentially, there will be 25 to 35 micromoles of the functional group per gram of controlled pore glass (CPG). This is somewhat indicative of the yield, however, as the length of the oligo increases the yield per gram would predictably decrease.
      See the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/427/414/proligo-cutag-cpg-user-instructions.pdf