certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000140
APIファミリー
ibuprofen
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 30 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)CCc1ccc(cc1)CC(C)C
InChI
1S/C13H18O2/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13(14)15/h3-6,10H,7-9H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI Key
DYNVRFFVBZVRND-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1964-30MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック