1335596
USP
Ibuprofen Related Compound J
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(2RS)-2-(4-Isobutyrylphenyl)propionic acid, α-Methyl-4-(2-methyl-1-oxopropyl)benzeneacetic acid, (2RS)-2-[4-(2-Methylpropanoyl)phenyl]propanoic acid, 1-Oxoibuprofen
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ibuprofen
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(C(C)C1=CC=C(C(C(C)C)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C13H16O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9H,1-3H3,(H,15,16)
InChI Key
RCINGEKPKJQCMO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Ibuprofen Oral Suspension
- Ibuprofen Tablets
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1335596-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック