certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
ibuprofen
形状
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 mL
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C14H20O2/c1-10(2)9-12-5-7-13(8-6-12)11(3)14(15)16-4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
InChI Key
YNZYUHPFNYBBFF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2137-1ML:
PHR2137-50MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.