certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001203
traceable to USP 1304377
APIファミリー
hesperidin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
250-255 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-7,10,17,19,21-30,32-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
InChI Key
QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hesperidin is a flavanone analog of diosmin, present as flavonoids in Rutaceae plants. It finds extensive use because of its phlebotonic and antioxidant properties as well as vascular protection.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1794-500MG:
PHR1794-500MG-PW:
試験成績書(COA)