Merck
H5254
Sigma-Aldrich
ヘスペリジン
≥80% (HPLC)
別名:
3′,5,7-トリヒドロキシ4′-メトキシフラバノン7-ルチノシド, ヘスペリチン-7-ルチノシド, ヘスペレチン7-ラムノグルコシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H34O15
CAS番号:
分子量:
610.56
Beilstein:
75140
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
Citrus sinensis (L.) Osbeck
アッセイ
≥80% (HPLC)
形状
powder
yellow to faint beige
mp
250-255 °C (dec.) (lit.)
溶解性
soluble, yellow to brown
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-7,10,17,19,21-30,32-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
InChI Key
QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ヘスペリジンおよびヘスペレチン(アグリコン)とDPMCリボゾームとの挙動を研究した結果、アグリコンの方が深く浸透して「膜」と強く結合することが判明しました。これは、バイオフラボノイドアグリコンのバイオアベイラビリティーが全般的に優れていることの説明になる可能性があります。
生物化学的/生理学的作用
かんきつ類から抽出されたフラボノイド系ファイトケミカルです。ヘスペレチンのラムノグリコシド(ルチノシド)です。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H5254-VAR:
H5254-25G:
H5254-BULK:
H5254-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Yomna S Mo'men et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, e22305-e22305 (2019-02-20)
Hesperidin is a flavanone glycoside that is found in the Citrus species and showed antioxidant, hepatoprotective as well as anticancer activity. This study investigated the effect of hesperidin on the PI3K/Akt pathway as a possible mechanism for its protective effect
Yong Yang et al.
European journal of medicinal chemistry, 58, 390-395 (2012-11-17)
We have identified a previously unknown function of the natural compound, hesperetin. Here, we demonstrate that this small molecular agent is able to inhibit the transforming growth factor-β (TGF-β) signaling pathway. Single-molecule force measurements and single-molecule fluorescence imaging show that
Julia M Assini et al.
Current opinion in lipidology, 24(1), 34-40 (2012-12-21)
Citrus flavonoids are polyphenolic compounds with powerful biological properties. This review aims to summarize recent advances towards understanding the ability of citrus flavonoids to regulate lipid metabolism and other metabolic parameters relevant to the metabolic syndrome, type 2 diabetes and
Leandro C Souza et al.
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 40, 103-109 (2012-09-22)
The present study investigated a possible antidepressant-like activity of hesperidin using two predictive tests for antidepressant effect in mice: the forced swimming test (FST) and the tail suspension test (TST). Results demonstrated that hesperidin (0.1, 0.3 and 1 mg/kg, intraperitoneal
Binit Kumar et al.
Vascular pharmacology, 57(5-6), 201-207 (2012-09-13)
The purpose of the study was to evaluate vasculoprotective effects of Hesperetin (Hsp) in Streptozotocin induced diabetic rats. The study was carried out for a period of 24weeks and evaluated for angiogenic parameters (VEGF and PKC-β), retinal vascular leakage by