Merck
Y0001203
ヘスペリジン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3′,5,7-トリヒドロキシ4′-メトキシフラバノン7-ルチノシド, ヘスペリチン-7-ルチノシド, ヘスペレチン7-ラムノグルコシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H34O15
CAS番号:
分子量:
610.56
Beilstein:
75140
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
hesperidin
メーカー/製品名
EDQM
mp
250-255 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-7,10,17,19,21-30,32-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
InChI Key
QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
ヘスペリジンおよびヘスペレチン(アグリコン)とDPMCリボゾームとの挙動を研究した結果、アグリコンの方が深く浸透して「膜」と強く結合することが判明しました。これは、バイオフラボノイドアグリコンのバイオアベイラビリティーが全般的に優れていることの説明になる可能性があります。
生物化学的/生理学的作用
かんきつ類から抽出されたフラボノイド系ファイトケミカルです。ヘスペレチンのラムノグリコシド(ルチノシド)です。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Garg et al.
Phytotherapy research : PTR, 15(8), 655-669 (2001-12-18)
Hesperidin, a bioflavonoid, is an abundant and inexpensive by-product of Citrus cultivation. A deficiency of this substance in the diet has been linked with abnormal capillary leakiness as well as pain in the extremities causing aches, weakness and night leg
Asjad Visnagri et al.
Pharmaceutical biology, 52(7), 814-828 (2014-02-25)
Diabetic neuropathy (DN) is one of the most common long-term complications of diabetes mellitus and clinically can be characterized by an elevated nociceptive response with electrophysiological conduction abnormalities. The present investigation was designed to evaluate the neuroprotective effect of hesperidin
Takuji Tanaka et al.
Journal of biomedicine & biotechnology, 2012, 516981-516981 (2011-12-17)
β-Cryptoxanthin, a carotenoid, and hesperidin, a flavonoid, possess inhibitory effects on carcinogenesis in several tissues. We recently have prepared a pulp (CHRP) and citrus juices (MJ2 and MJ5) from a satsuma mandarin (Citrus unshiu Mar.) juice (MJ). They contain high
Silvia Yumnam et al.
PloS one, 9(6), e101321-e101321 (2014-07-01)
Hesperidin, a natural flavonoid abundantly present in Citrus is known for its anti-cancer, anti-oxidant and anti-inflammatory properties. In this study we examined the effect of hesperidin on HepG2 cells. HepG2 cells treated with various concentration of hesperidin undergo a distinct
G Allam et al.
Journal of helminthology, 88(3), 362-370 (2013-05-10)
Hesperidin has been reported to exert a wide range of pharmacological effects, including antifungal, antiviral, antioxidant, anti-inflammatory and anticarcinogenic activities. Herein, the schistosomicidal activity of this compound was evaluated in vitro and in vivo. Using an in vitro assay, a