Merck
PHL80858
ノビレチン
phyproof® Reference Substance
別名:
2-(3,4-ジメトキシフェニル)-5,6,7,8-テトラメトキシ-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, 3′,4′,5,6,7,8-ヘキサメトキシフラボン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22O8
CAS番号:
分子量:
402.39
Beilstein:
360887
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)c(OC)c3O2
InChI
1S/C21H22O8/c1-23-13-8-7-11(9-15(13)24-2)14-10-12(22)16-17(25-3)19(26-4)21(28-6)20(27-5)18(16)29-14/h7-10H,1-6H3
InChI Key
MRIAQLRQZPPODS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
ノビレチンは、腫瘍転移中の細胞外マトリックスの分解に関与するマトリックスメタロプロテイナーゼ1、3および9の発現を抑制します。ノビレチンは、マトリックスメタロプロテイナーゼ1の組織阻害剤の発現増加にも関与しており、腫瘍浸潤時の細胞外マトリックスの分解をさらに防ぎます。このバイオフラボノイドは、 Ras-Raf-MEKのシグナル伝達経路を破壊することにより、これらの機能の両方を達成すると考えられています。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.