Merck
PHL89222
ヘスペレチン
phyproof® Reference Substance
別名:
(2S)-5,7-ジヒドロキシ-2-(3-ヒドロキシ-4-メトキシフェニル)-4-クロマノン, 3′,5,7-トリヒドロキシ-4-メトキシフラバノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥48,200
¥48,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥48,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14O6
CAS番号:
分子量:
302.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥48,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1O)C2CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H14O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-6,14,17-19H,7H2,1H3
InChI Key
AIONOLUJZLIMTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
アナリシスノート
For this product we use the non-stereospecific CAS number. It is expected that the natural enantiomer is predominant, however the substance is prone to racemization in solution. The product is therefore not specified stereospecifically and is only recommended to be used for non-stereospecific analysis.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHL89222-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Rutin phyproof® Reference Substance
PHL89270
Rutin