Merck
PHL89739
ナリンギン
phyproof® Reference Substance
別名:
4′,5,7-トリヒドロキシフラバノン7-ラムノグルコシド, ナリニゲニン-7-ラムノシドグルコシド, ナリンゲニン 7-ネオヘスペリドシド, ナリンゴシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥46,200
¥46,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥46,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H32O14
CAS番号:
分子量:
580.53
Beilstein:
102012
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥46,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3cc(O)c4C(=O)CC(Oc4c3)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H32O14/c1-10-20(32)22(34)24(36)26(37-10)41-25-23(35)21(33)18(9-28)40-27(25)38-13-6-14(30)19-15(31)8-16(39-17(19)7-13)11-2-4-12(29)5-3-11/h2-7,10,16,18,20-30,32-36H,8-9H2,1H3/t10-,16?,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+/m0/s1
InChI Key
DFPMSGMNTNDNHN-JJLSSNRUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
グレープフルーツやその他の柑橘類果実中のフラボノイドであるナリンギンは、腸内有機アニオン輸送性ポリペプチド1A2(OATP1A2)を強力に阻害します。そのため、グレープフルーツジュースは、同時に摂取した多くの薬物のバイオアベイラビリティを低下させます。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHL89739-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)