PHR1702
プロピオン酸フルチカゾン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
(6α,11β,16α,17α)-6,9-ジフルオロ-11-ヒドロキシ-16-メチル-3-オキソ-17-(1-オキソプロポキシ)アンドロスタ-1,4-ジエン-17-カルボチオ酸 S-(フルオロメチル)エステル
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 587
traceable to Ph. Eur. Y0000284
traceable to USP 1285873
APIファミリー
fluticasone
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF
InChI
1S/C25H31F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
InChI Key
WMWTYOKRWGGJOA-CENSZEJFSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Fluticasone Propionate, a neutral, highly potent trifluorinated corticosteroid, is a component of aqueous nasal sprays. It shows potent topical anti-inflammatory activity and is highly efficient in suppressing the nasal symptoms associated with rhinitis and asthma.[1][2]
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Endocrine system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1702-200MG-PW:
PHR1702-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック