Merck
PHR1690
Supelco
ジスルフィラム
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
テトラエチルチウラムジスルフィド, TETD, ジスルフィラム, ビス(ジエチルチオカルバミル)ジスルフィド, ビス(ジエチルチオカルバモイル)ジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥20,600
¥20,600
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥20,600
About This Item
化学式:
(C2H5)2NCSS2CSN(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
296.54
Beilstein:
1712560
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥20,600
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 132
traceable to Ph. Eur. D2950000
traceable to USP 1224008
APIファミリー
disulfiram
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
69-71 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
InChI
1S/C10H20N2S4/c1-5-11(6-2)9(13)15-16-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI Key
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALDH2(217)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。
ジスルフィラムは、慢性アルコール症の治療に臨床的に使用されています。[1]
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
ジスルフィラムは、それぞれ高速液体クロマトグラフィーおよび分光光度法により体液[1][2]および医薬製剤[3]中の分析対象物を測定するための医薬品標準物質として使用される場合があります。
アルコ-ルデヒドロゲナ-ゼインヒビタ-
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に基づいて製造および認証されています。この CRM の使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
この化合物の分析証明書の例をご覧になるには下記のドキュメントスロットに LRAC2079 と入力してください。こちらの証明書は例示でありあなたの受け取られたロットとは異なるかもしれません。
おすすめ製品
メルクのNMR用オンラインプラットフォームChemisTwin®で、本製品のデジタルリファレンスマテリアルをご覧ください。このChemisTwin® でご利用いただけるデジタル版は、サンプルの同一性確認や化合物の定量(デジタル外部スタンダードを使用)でご利用いただけます。この物質のNMRスペクトルを閲覧し、マウスを数回クリックするだけでお客様のサンプルとオンラインで比較していただくことができます。詳細はこちらでご覧いただけます。無料トライアルをお試しください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1690-1G:4548173961293
PHR1690-1G-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of disulfiram and metabolites from biological fluids by high-performance liquid chromatography
Jensen JC, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 181(3-4), 407-416 (1980)
Spectrophotometric determination of methimazole, D-penicillamine, captopril, and disulfiram in pure form and drug formulations
Skowron M and Ciesielski W
Journal of Analytical Chemistry, 66(8), 714-719 (2011)
Simultaneous determination of disulfiram and two of its dithiocarbamate metabolites in human plasma by reversed-phase liquid chromatography
Masso PD, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 224(3), 457-464 (1981)
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the solubility of the product Disulfiram (PHR1690) in water and other solvents?
    1 回答
    1. The substance is soluble in water (4 mg/l at 25°C), alcohol (38.2 mg/ml), ether (71.4 mg/ml), chloroform, and acetonitrile.
      役に立ちましたか?
  2. Is this product soluble? what is it storage temperature after it has dissolved. Is there any manual for that?
    1 回答
    1. This product is soluble in water at approximately 4 ug/mL at 25° C, alcohol at 38.2 mg/ml, ether at 71.4 mg/ml, as well as chloroform, and acetonitrile. Solutions may require rapid stirring, sonication or gentle warming (in a 45-60°C water bath) in order to fully dissolve. Issues concerning product stability, particularly in solution, have rarely been reported. Stock solutions may be stored aliquoted in tightly sealed vials at -20°C or below for up to 1 month.