Merck
BP132
テトラエチルチウラムジスルフィド
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
TETD, ジスルフィラム, ビス(ジエチルチオカルバミル)ジスルフィド, ビス(ジエチルチオカルバモイル)ジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥34,800
¥34,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥34,800
About This Item
化学式:
(C2H5)2NCSS2CSN(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
296.54
Beilstein:
1712560
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥34,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
disulfiram
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
69-71 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
InChI
1S/C10H20N2S4/c1-5-11(6-2)9(13)15-16-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI Key
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALDH2(217)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アルコ-ルデヒドロゲナ-ゼインヒビタ-
Disulfiram BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Disulfiram Tablets
  • 包装
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Health hazardExclamation markEnvironment
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    PRTR
    第一種指定化学物質
    労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
    名称等を表示すべき危険物及び有害物
    労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
    名称等を通知すべき危険物及び有害物
    Jan Code
    BP132:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)
    文書ライブラリにアクセスする
    この製品を見ている人はこちらもチェック
    Slide 1 of 1
    1 of 1
    SAHA ≥98% (HPLC)
    Sigma-Aldrich
    SML0061
    SAHA