PHR1627
ベクロニウムブロミド
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-ビス(アセチルオキシ)-2-(1-ピペリジニル)アンドロスタン-16-イル]-1-メチル-ピペリジニウムブロミド
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000561
traceable to USP 1711155
APIファミリー
vecuronium
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H]([C@@H]4OC(C)=O)[N+]5(C)CCCCC5)[C@@]2(C)C[C@@H]1N6CCCCC6
InChI
1S/C34H57N2O4.BrH/c1-23(37)39-31-20-25-12-13-26-27(34(25,4)22-29(31)35-16-8-6-9-17-35)14-15-33(3)28(26)21-30(32(33)40-24(2)38)36(5)18-10-7-11-19-36;/h25-32H,6-22H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/t25-,26+,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-;/m0./s1
InChI Key
VEPSYABRBFXYIB-PWXDFCLTSA-M
遺伝子情報
human ... CHRNA1(1134) , CHRNB1(1140) , CHRND(1144) , CHRNE(1145) , CHRNG(1146)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
適用法令
Jan Code
PHR1627-100MG-PW:
PHR1627-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ