Merck
Y0000561
ベクロニウムブロミド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-ビス(アセチルオキシ)-2-(1-ピペリジニル)アンドロスタン-16-イル]-1-メチル-ピペリジニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H57BrN2O4
CAS番号:
分子量:
637.73
Beilstein:
4837308
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
vecuronium
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H]([C@@H]4OC(C)=O)[N+]5(C)CCCCC5)[C@@]2(C)C[C@@H]1N6CCCCC6
InChI
1S/C34H57N2O4.BrH/c1-23(37)39-31-20-25-12-13-26-27(34(25,4)22-29(31)35-16-8-6-9-17-35)14-15-33(3)28(26)21-30(32(33)40-24(2)38)36(5)18-10-7-11-19-36;/h25-32H,6-22H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/t25-,26+,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-;/m0./s1
InChI Key
VEPSYABRBFXYIB-PWXDFCLTSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Vecuronium bromide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Valentina De Monte et al.
American journal of veterinary research, 74(1), 25-33 (2012-12-29)
To evaluate the effectiveness of reduction of inspired oxygen fraction (Fio(2)) or application of positive end-expiratory pressure (PEEP) after an alveolar recruitment maneuver (ARM) in minimizing anesthesia-induced atelectasis in dogs. 30 healthy female dogs. During anesthesia and neuromuscular blockade, dogs
Fang Ji et al.
Neuroscience letters, 533, 1-6 (2012-12-04)
The non-depolarizing muscle relaxant vecuronium inhibits contraction by competitive inhibition of postsynaptic acetylcholine receptors (AchRs), which decreases the number of quanta released per impulse in response to 50 Hz stimulation. The specific role of calcium influx through L-type calcium channels
K R Vega-Villa et al.
British journal of anaesthesia, 112(2), 304-310 (2013-09-27)
Burn patients develop resistance to non-depolarizing neuromuscular blocking agents (NDNMBAs) and require a significantly large dose to produce a desired clinical response. Pathophysiological changes related to burn injury may alter pharmacokinetics (PK) and pharmacodynamics of NDNMBAs. The purpose of this
Lesly V Jurado et al.
Pharmacotherapy, 31(12), 1250-1256 (2011-11-30)
To compare the effects of vecuronium administered as an intravenous continuous infusion versus intermittent bolus doses in patients treated with therapeutic hypothermia after sudden cardiac arrest (SCA). Design. Retrospective medical record review. Cardiac care unit of a university-affiliated, level I
K Nitahara et al.
Anaesthesia, 68(9), 904-907 (2013-06-25)
We investigated whether a bolus injection of 20 ml saline with arm elevation might shorten the onset time of vecuronium administered via a dorsal hand vein. Thirty patients were randomly allocated to the bolus saline group or control group. General