Merck
PHR1609
Supelco
デヒドロ酢酸ナトリウム
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
デヒドロ酢酸 ナトリウム塩, 2-アセチル-5-ヒドロキシ-3-オキソ-4-ヘキセン酸δ-ラクトン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,200
10 G
¥109,000
¥21,200
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,200
10 G
¥109,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7NaO4
CAS番号:
分子量:
190.13
Beilstein:
4893653
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥21,200
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1166309
APIファミリー
dehydroacetic acid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 10 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
~295 °C (dec.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].CC(=O)C1=C([O-])C=C(C)OC1=O
InChI
1S/C8H8O4.Na/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4;/h3,10H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI Key
ZPNRBQVNNIDJHX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、社内ワーキングスタンダードの調製に代わる便利でコスト効果の高い代替手段となります。デヒドロ酢酸ナトリウム塩は、複素環化合物のひとつで、食品、化粧品、医薬品、イチゴなどの防カビ剤、抗菌剤、殺真菌剤、可塑剤などさまざまな用途に使用されています。[1]
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証参照物質(CRM)はISO 170344とISO/IEC 17025に従って作成され、認証されます。このCRMの使用に関するすべての情報は、分析証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の例を見るには、下のスロットにLRAC0572と入力してください。これは単に証明書の例なので、受け取るロットではない場合があります。
おすすめ製品
メルクのNMR用オンラインプラットフォームChemisTwin®で、本製品のデジタルリファレンスマテリアルをご覧ください。このChemisTwin® でご利用いただけるデジタル版は、サンプルの同一性確認や化合物の定量(デジタル外部スタンダードを使用)でご利用いただけます。この物質のNMRスペクトルを閲覧し、マウスを数回クリックするだけでお客様のサンプルとオンラインで比較していただくことができます。詳細はこちらでご覧いただけます。無料トライアルをお試しください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1609-10G:
PHR1609-1G:
PHR1609-10G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Handbook of Preservatives (2004)