certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000113
traceable to USP 1092009
APIファミリー
carbachol
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
InChI Key
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CHRM3(1131)
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1511-1G-PW:
PHR1511-500MG:
PHR1511-500MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック