Merck
P7412
Sigma-Aldrich
ピレンゼピン 二塩酸塩
≥98% (TLC), powder
別名:
5,11-ジヒドロ-11-[(4-メチル-1-ピペラジニル)アセチル]-6H-ピリド[2,3-b][1,4]ベンゾジアゼピン-6-オン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21N5O2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
424.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
white
溶解性
H2O: 50 mg/mL
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].CN1CCN(CC1)CC(=O)N2c3ccccc3C(=O)Nc4cccnc24
InChI
1S/C19H21N5O2.2ClH/c1-22-9-11-23(12-10-22)13-17(25)24-16-7-3-2-5-14(16)19(26)21-15-6-4-8-20-18(15)24;;/h2-8H,9-13H2,1H3,(H,21,26);2*1H
InChI Key
FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CHRM1(1128)
詳細
ピレンゼピン二塩酸塩は抗コリン薬です。またこの化合物は抗潰瘍薬と考えられます。この化合物は、近視、胃および十二指腸潰瘍を治療するために使用されます。ピレンゼピン二塩酸塩はムスカリン性M1受容体の二量体化を誘発します。
アプリケーション
ピレンゼピン二塩酸塩の用途
  • 線維芽細胞増殖因子受容体(FGFR)のトランス活性化。
  • 細胞培養の栄養補助剤。
  • ヒト線維芽細胞の刺激
生物化学的/生理学的作用
M1ムスカリン性アセチルコリンレセプタ-の選択的アンタゴニストです。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のAcetylcholine Receptors (Muscarinic)[アセチルコリン受容体(ムスカリン作用薬)]のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
この化合物は、神経科学研究用に紹介された製品です。他の神経科学研究用製品を閲覧するにはここをクリックしてください。他の分野の研究用の生体活性小分子についてはsigma.com/discover-bsmでさらに詳しく知ることができます。
注意
吸湿性です。室温にて乾燥保存します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7412-500MG:
P7412-BULK:
P7412-1G:
P7412-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Muscarinic acetylcholine type 1 receptor activity constrains neurite outgrowth by inhibiting microtubule polymerization and mitochondrial trafficking in adult sensory neurons
Sabbir MG, et al.
Frontiers in Neuroscience, 12(3), 229-237 (2018)
Pirenzepine
Carmine AA and Brogden RN
Drugs, 30(2), 85-126 (1985)
A Elhusseiny et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 19(7), 794-802 (1999-07-21)
Acetylcholine is an important regulator of local cerebral blood flow. There is, however, limited information available on the possible sites of action of this neurotransmitter on brain intraparenchymal microvessels. In this study, a combination of molecular and functional approaches was
Corinne G Jolivalt et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 374(1), 44-51 (2020-04-25)
Muscarinic antagonists promote sensory neurite outgrowth in vitro and prevent and/or reverse multiple indices of peripheral neuropathy in rodent models of diabetes, chemotherapy-induced peripheral neuropathy, and HIV protein-induced neuropathy when delivered systemically. We measured plasma concentrations of the M1 receptor-selective
Pirenzepine promotes the dimerization of muscarinic M1 receptors through a three-step binding process
Ilien B, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 13(6), jbc-M109 (2009)
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究