certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 782
traceable to Ph. Eur. Y0001896
traceable to USP 1491004
APIファミリー
oxytetracycline
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O.[H][C@@]12[C@@H](O)[C@@]3([H])C(C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O)=C(O)[C@]1(O)C(=O)C(C(N)=O)=C(O)[C@H]2N(C)C
InChI
1S/C22H24N2O9.H2O/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);1H2/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1
InChI Key
IBZHEBHGZFICKS-IFLJXUKPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Oxytetracycline is a broad-spectrum antibiotic which finds a wide use in veterinary medicine because of its potential to inhibit the protein synthesis in gram-positive and gram-negative bacteria. It can be used on animal species like cattle, sheep, goats and pigs.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
作用:アミノアシルtRNAが30Sサブユニットに結合するのを妨げることにより、タンパク質合成(伸長)を阻害します。
抗菌スペクトル:グラム陰性菌、グラム陽性菌。
耐性:能動的排出、リボソ-ムの保護、テトラサイクリンの不活性化。
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
PHR1537-1G-PW:
PHR1537-1G:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック