Merck
PHR1317
Supelco
Toluene
Residual Solvent, Pharmaceutical Secondary Standard, Certified Reference Material
別名:
Toluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH3
CAS番号:
分子量:
92.14
Beilstein:
635760
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
製品名
トルエン, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1601805
蒸気密度
3.2 (vs air)
蒸気圧
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
997 °F
expl. lim.
7 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards. Residual Solvent – Toluene is a certified reference material for the screening and quantification of residual solvents. This CRM is a secondary pharmaceutical reference standard and is traceable and qualified against the corresponding pharmacopeial standards.
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC1709 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F - closed cup
引火点(℃)
4.4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1317-3X1.2ML-PW:
PHR1317-1.2ML-PW:
PHR1317-3X1.2ML:4548173356242
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
トルエン for gas chromatography MS Suprasolv®
Supelco
1.00849
トルエン
トルエン for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.08325
トルエン
トルエン anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
トルエン
メタノール Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1372
メタノール
トルエン HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650579
トルエン
Elke Persch et al.
ChemMedChem, 9(8), 1880-1891 (2014-05-03)
The causative agents of the parasitic disease human African trypanosomiasis belong to the family of trypanosomatids. These parasitic protozoa exhibit a unique thiol redox metabolism that is based on the flavoenzyme trypanothione reductase (TR). TR was identified as a potential
Murat Yücel et al.
Neuroscience and biobehavioral reviews, 32(5), 910-926 (2008-05-06)
Organic solvent abuse is associated with increased risk for serious medical, neurological, and neuropsychological impairments. While animal research suggests that exposure to organic solvents (especially toluene) may be neurotoxic, much less is known about the consequences of long-term exposure in
Christopher M Filley et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 63(1), 1-12 (2004-01-30)
In recent decades the organic solvent toluene (methylbenzene) has emerged as one of the best-studied neurotoxins. Long-term and intense exposure to toluene vapors in humans who abuse spray paint and related substances has led to the recognition that toluene has
Perrine Hoet et al.
Critical reviews in toxicology, 38(2), 127-170 (2008-02-09)
Noise is the most common preventable cause of irreversible sensorineural hearing loss. During recent years, the results of experimental and human investigations have raised the level of concern about the potential ototoxicity of chemical agents and their interaction with noise.
Yoko Yamakoshi et al.
Faraday discussions, 173, 287-296 (2014-12-04)
The photoinduced reactive oxygen species (ROS) generation from several water-soluble fullerenes was examined. Macromolecular or small molecular water-soluble fullerene complexes/derivatives were prepared and their (1)O(2) and O(2)˙(-) generation abilities were evaluated by ESR spin-trapping methods. As a result, efficient (1)O(2)