Merck
PHR1500
Supelco
イミダゾリジニル尿素
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
N,N''-メチレンビス[N'-[3-(ヒドロキシメチル)-2,5-ジオキソ-4-イミダゾリジニル]-尿素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,200
¥13,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N8O8
CAS番号:
分子量:
388.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥13,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1336806
APIファミリー
imidurea
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCN1C(NC(=O)NCNC(=O)NC2N(CO)C(=O)NC2=O)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H16N8O8/c20-2-18-4(6(22)16-10(18)26)14-8(24)12-1-13-9(25)15-5-7(23)17-11(27)19(5)3-21/h4-5,20-21H,1-3H2,(H2,12,14,24)(H2,13,15,25)(H,16,22,26)(H,17,23,27)
InChI Key
ZCTXEAQXZGPWFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
次の用途で使用されます:
エネルギー代謝をミトコンドリア呼吸から解糖系へとシフトする薬物の栄養素感受性スクリーニングに関する薬理学的研究
活性分子の局所輸送に用いる植物性ナノ構造キャリアに関する治療薬研究
抗酸化剤として使用する局所製剤
Imidurea may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by chromatography techniques.[1][2]
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA3048 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1500-1G-PW:
PHR1500-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analysis of preservative in pharmaceutical products
Fahelelbom KMS, et al.
Pharmaceutical Reviews, 5(1), 3960-3968 (2007)
Validation of a micellar electrokinetic capillary chromatography method for the determination of imidurea, methyl and propylparabens in a pharmaceutical ointment
Baalbaki B, et al.
Analytica Chimica Acta, 463(1), 15-20 (2002)
María Castro-Puyana et al.
Electrophoresis, 26(20), 3960-3968 (2005-10-12)
EKC using a neutral CD as chiral selector was applied in this work to the development of a method enabling the enantiomeric separation of ketoconazole and terconazole antifungals. The influence of different experimental conditions such as temperature, CD concentration, pH