Merck
D5146
Sigma-Aldrich
ジアゾリジニル尿素
≥95%
別名:
1-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)urea, Diazolidinylurea, N-Hydroxymethyl-N-[1,3-di(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-N′-hydroxymethylurea, N-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-N,N′-bis(hydroxymethyl)urea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14N4O7
CAS番号:
分子量:
278.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
≥95%
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCNC(=O)N(CO)C1N(CO)C(=O)N(CO)C1=O
InChI
1S/C8H14N4O7/c13-1-9-7(18)10(2-14)5-6(17)12(4-16)8(19)11(5)3-15/h5,13-16H,1-4H2,(H,9,18)
InChI Key
SOROIESOUPGGFO-UHFFFAOYSA-N
詳細
ジアゾリジニル尿素は、化粧品やパーソナルケア製品の防腐剤および抗菌剤として一般に使用されている尿素誘導体です。
アプリケーション
  • 皮膚細胞に対する化粧品保存剤の影響:ある研究では、細胞応答と皮膚の健康への潜在的な影響に注目して、健康なヒトの皮膚細胞に対するジアゾリジニル尿素などのさまざまな化粧品保存剤の影響が検討されました(Głaz et al., 2023)。
  • 身体ケアにおけるホルムアルデヒド放出物質:広範な臨床レビューにおいて、ホルムアルデヒドおよびホルムアルデヒド放出物質(ジアゾリジニル尿素など)によるアレルギー性接触皮膚炎が考察されており、皮膚科診療でみられるアレルギー反応および安全の懸念に関して知見が示されています(Goossens and Aerts, 2022)。
  • 化粧品成分の発がん性:化粧品の発がん物質に関する研究対象にはジアゾリジニル尿素があり、その化粧品組成への使用に関する安全性および規制上の問題に注目が集まっています(Balwierz et al., 2023)。
  • アレルゲン感受性に対するパッチテスト:ある研究では、一連のパッチテストにジアゾリジニル尿素を組み入れ、患者の皮膚感作性およびアレルギー反応を評価し、そのアレルギー誘発性の評価に役立てています(Bizjak et al., 2022)。
免責事項
本製品は、グローバルな殺生物剤規制、例えばUS EPA′のFederal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act、European Biocidal Products Regulation、カナダ’のPest Management Regulatory Agency、トルコ’のBiocidal Products Regulation、韓国’のConsumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act(K-BPR)などの規制の下での殺生物剤としての使用を意図していません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D5146-25G:
D5146-VAR:
D5146-100G:
D5146-BULK:
D5146-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S D Winslow et al.
Environmental science & technology, 35(20), 4103-4110 (2001-11-01)
Preservation of chemical analytes in drinking water samples is necessary to obtain accurate information concerning contaminant occurrence. Sample preservation to prevent biodegradation is important for most samples and analytes. With the unique demands of environmental methods, it is not always
A T Karlberg et al.
Contact dermatitis, 38(1), 20-28 (1998-03-21)
Reliable and uncomplicated methods for detection of free formaldehyde in products preserved with formaldehyde donors are desirable to decrease the risk of allergic contact dermatitis. The aim of this study was to develop a method that could be used in
Diazolidinyl urea: incidence of sensitivity, patterns of cross?reactivity and clinical relevance.
Hectorne KJ & Fransway AF
Contact Dermatitis, 30(1), 16-19 (1994)
Claus Zachariae et al.
Contact dermatitis, 53(5), 268-277 (2005-11-15)
The elicitation potential of the cosmetic preservative diazolidinyl urea was studied in formaldehyde- and diazolidinyl urea-sensitized volunteer patients using a stepwise controlled exposure design. The test product was a facial moisturizer, preserved with varying concentrations of diazolidinyl urea, ranging from
The different decomposition properties of diazolidinyl urea in cosmetics and patch test materials
Doi, et al.
Contact Dermatitis, 65, 81-91 (2011)