This certified secondary standard is very much the same as the more expensive monograph RS but at a much cheaper price. Appropriate tests included with the certificate of analysis helps a lot too.
PHR1397
フルオシノロンアセトニド
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
6α,9α-ジフルオロ-11β,16α,17α,21-テトラヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン, 6α,9α-ジフルオロ-16α-ヒドロキシプレドニゾロン 16,17-アセトニド, 6α-フルオロトリアミシノロンアセトニド, Sinalar, Synandone
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 160
traceable to Ph. Eur. F0200000
traceable to USP 1275009
APIファミリー
fluocinolone
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
267-269 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
InChI
1S/C24H30F2O6/c1-20(2)31-19-9-13-14-8-16(25)15-7-12(28)5-6-21(15,3)23(14,26)17(29)10-22(13,4)24(19,32-20)18(30)11-27/h5-7,13-14,16-17,19,27,29H,8-11H2,1-4H3/t13-,14-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1
InChI Key
FEBLZLNTKCEFIT-VSXGLTOVSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1397-500MG:
PHR1397-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック