スキップする
O7125
L-オルニチン L-アスパラギン酸塩
≥98% (TLC)
別名:
(S)-2,5-ジアミノペンタン酸 L-アスパラギン酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥22,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H19N3O6
CAS番号:
分子量:
265.26
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
221-772-7
MDL number:
¥22,300
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
L-オルニチン L-アスパラギン酸塩, powder
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCC[C@H](N)C(O)=O.N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.C4H7NO4/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t4-;2-/m00/s1
InChI key
IXUZXIMQZIMPSQ-ZBRNBAAYSA-N
Biochem/physiol Actions
L-オルニチンL-アスパラギン酸は、アルギナーゼによるアルギニン分解の代謝物です。本化合物は筋肉中のアンモニア無毒化を亢進することにより血中アンモニア濃度を低下させ、肝硬変においては肝性脳症の重症度を軽減することが示されています。
Other Notes
アルギナ-ゼによるアルギニンの分解産物です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
O2375O438675490
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (AT)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white to off-white
color
white
color
white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
O7125-100G: + O7125-VAR: + O7125-5G: + O7125-BULK: + O7125-25G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)