certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. T1610000
traceable to USP 1667803
APIファミリー
tocopherol
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(O)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C33H54O5/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-33(8)21-19-28-27(7)31(25(5)26(6)32(28)38-33)37-30(36)18-17-29(34)35/h22-24H,9-21H2,1-8H3,(H,34,35)/t23-,24-,33-/m1/s1
InChI Key
IELOKBJPULMYRW-NJQVLOCASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1029-500MG-PW:
80329-500MG-BULK:
80329-500MG:
PHR1029-500MG:
PHR1029-500MG-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック