Merck
183164
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-リモネン
greener alternative
97%
別名:
(+)-p-メンタ-1,8-ジエン, (+)-カルベン, (R)-4-イソプロペニル-1-メチル-1-シクロヘキセン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥9,170
100 ML
¥14,400
500 ML
¥21,100
¥9,170
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥9,170
100 ML
¥14,400
500 ML
¥21,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
Beilstein:
2204754
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
¥9,170
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
蒸気密度
4.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<3 mmHg ( 14.4 °C)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
光学純度
ee: 98% (GLC)
expl. lim.
6.1 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
密度
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
InChI Key
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
天然物合成用のキラル中間体です[1]
生物化学的/生理学的作用
リモネンは、カルボンの合成に使用される中国薬草の精油から得られる環状テルペンです。 リモネンは、ポリスチレンを溶解するための収縮剤として使用される場合があります。リモネンは、様々な殺虫剤および防虫剤の用途に使用される場合があります。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
183164-2.5L:
183164-100ML:
183164-500ML:
183164-10KG:
183164-VAR:
183164-BULK:
183164-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fan Yang et al.
Frontiers in medicine, 8, 591830-591830 (2021-03-27)
At the time of the prevalence of coronavirus disease 2019 (COVID-19), pulmonary fibrosis (PF) related to COVID-19 has become the main sequela. However, the mechanism of PF related to COVID (COVID-PF) is unknown. This study aimed to explore the key
Thomas G T Jaenson et al.
Journal of medical entomology, 43(1), 113-119 (2006-03-02)
In laboratory tests, ethyl acetate extracts of Hyptis suaveolens Poit. from Guinea-Bissau and Rhododendon tomentosum (Stokes) H. Harmaja (formerly Ledum palustre L.) and Myrica gale L. significantly reduced probing activity of Aedes aegypti (L.). In the field in southern Sweden
L Castillejos et al.
Journal of dairy science, 89(7), 2649-2658 (2006-06-15)
Two experiments were conducted to determine the effects of several essential oil active compounds on rumen microbial fermentation. In the first experiment, 4 doses (5, 50, 500, and 5,000 mg/L) of 5 essential oil compounds were evaluated using in vitro
Jay M Patel et al.
Bio-protocol, 9(20), e3406-e3406 (2019-10-20)
Appetite is tightly linked to the sensory experience of feeding, including the smell, taste, and sight of food. Sensory perception can affect the palatability of food, modulating appetite beyond homeostatic requirements. Hypothalamic neurons that govern feeding are responsive to sensory
Xiufeng Li et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(13), 15802-15809 (2020-03-03)
Traditionally, complex coacervates of oppositely charged biopolymers have been used to form coatings around oil droplets for encapsulation of oil-soluble payloads. However, many proteins can form coacervates by themselves under certain conditions. Here, we revisit the well-known simple coacervates of
質問
1–4/4 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Could you please provide the absorption maxima charts for limonene that you supply?
    1 回答
    1. The absorption spectrum of this material has not been investigated. However, PubChem lists the UV Maximum Absorption as follows:
      (ISOOCTANE): 220 NM (LOG E= 2.41), 250 NM (LOG E= 1.36)
      Please see the link below, section 4, to review additional spectral information in the PubChem compound profile:
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4R_-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene#section=UV-Spectra
      役に立ちましたか?
  4. Hello, I would like to know in what solution the (R)-(+)-limonene is solubilized in ? Is it in DMSO ? Have a nice day. Thank you
    1 回答
    1. This product is supplied as a neat or pure liquid with a density of 0.842 g/mL. No diluent or solvent have been added. This compound is soluble in organic solvents such as ethanol, DMSO, and dimethyl formamide at approximately 20 mg/mL.