グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
228-236 °C
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@@]1([C@]([C@@H]2C)([H])[C@](N3[C@]2([H])CC[C@H](C)C3)([H])C4)[C@]4([H])[C@@](CC=C5[C@@]6(CC[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]7O)([H])[C@@H]7O)[C@@H]8O)([H])[C@@H]8O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]9O)([H])[C@@H]9O)C5)C)([H])[C@]6
InChI
1S/C45H73NO14/c1-19-7-10-28-20(2)31-29(46(28)17-19)16-27-25-9-8-23-15-24(11-13-44(23,5)26(25)12-14-45(27,31)6)57-43-40(60-42-37(53)35(51)33(49)22(4)56-42)38(54)39(30(18-47)58-43)59-41-36(52)34(50)32(48)21(3)55-41/h8,19-22,24-43,47-54H,7,9-18H2,1-6H3/t19-,20+,21-,22-,24-,25+,26-,27-,28+,29-,30+,31-,32-,33-,34+,35+,36+,37+,38-,39+,40+,41-,42-,43+,44-,45-/m0/s1
InChI Key
TYNQWWGVEGFKRU-AJDPQWBVSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80075-5MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック