Merck
PHL85774
Solanidine
phyproof® Reference Substance
別名:
(3β)-Solanid-5-en-3-ol, Solatubine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥64,800
¥64,800
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥64,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H43NO
CAS番号:
分子量:
397.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥64,800
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
C[C@H]1CC[C@@H]2[C@@H](C)[C@H]3[C@H](C[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]34C)N2C1
InChI
1S/C27H43NO/c1-16-5-8-23-17(2)25-24(28(23)15-16)14-22-20-7-6-18-13-19(29)9-11-26(18,3)21(20)10-12-27(22,25)4/h6,16-17,19-25,29H,5,7-15H2,1-4H3/t16-,17+,19-,20+,21-,22-,23+,24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChI Key
JVKYZPBMZPJNAJ-OQFNDJACSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85774-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)