スキップする
D5878
ジギトキシン
≥92% (HPLC), NF-κB inhibitor, powder
別名:
5β,20(22)-カルデノリド-3β,14-ジオール-3-(O-2,6-ジデオキシ-β-D-リボ-ヘキソピラノシル-[1→4]-O-2,6-ジデオキシ-β-D-リボ-ヘキソピラノシル-[1→4]-2,6-ジデオキシ-β-D-リボ-ヘキソピラノシル)オキシ, Lanatoxin, ジギトキソシド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C41H64O13
CAS番号:
分子量:
764.94
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
200-760-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
76678
Assay:
≥92% (HPLC)
Form:
powder
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ジギトキシン, ≥92% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥92% (HPLC)
form
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
chloroform: soluble
SMILES string
[H][C@@]1(C[C@H](O)[C@H](O[C@@]2([H])C[C@H](O)[C@H](O[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O3)[C@@H](C)O2)[C@@H](C)O1)O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@]([H])(CC[C@]6([H])[C@]5([H])CC[C@]7(C)[C@]([H])(CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4
InChI
1S/C41H64O13/c1-20-36(46)29(42)16-34(49-20)53-38-22(3)51-35(18-31(38)44)54-37-21(2)50-33(17-30(37)43)52-25-8-11-39(4)24(15-25)6-7-28-27(39)9-12-40(5)26(10-13-41(28,40)47)23-14-32(45)48-19-23/h14,20-22,24-31,33-38,42-44,46-47H,6-13,15-19H2,1-5H3/t20-,21-,22-,24-,25+,26-,27+,28-,29+,30+,31+,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40-,41+/m1/s1
InChI key
WDJUZGPOPHTGOT-XUDUSOBPSA-N
General description
デジトキシンは強心配糖体(CG)です。強心剤であり、強心性および抗がん特性を示します。デジトキシンは核因子カッパ B (NF-κB)シグナル伝達を阻害します。うっ血性心不全および心不整脈の治療に使用されます。デジトキシンは微小管の形成を防ぎます。
Application
デジトキシンは、ヒト血清アルブミン(HSA)の結合部位を標識する薬剤として使用されています。また、その抗伝染性胃腸炎ウイルス(TGEV)活性試験にも使用されています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
1199002D1800000PHL82516
ジギトキシン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1199002
ジギトキシン
ジギトキシン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D1800000
ジギトキシン
ジギトキシン phyproof® Reference Substance
PHL82516
ジギトキシン
assay
≥92% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
chloroform: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... ATP1A1(476), ATP1A2(477), ATP1A3(478), ATP1A4(480), ATP1B1(481), ATP1B2(482), ATP1B3(483), FXYD2(486)
Gene Information
human ... ATP1A1(476), ATP1A2(477), ATP1A3(478), ATP1A4(480), ATP1B1(481), ATP1B2(482), ATP1B3(483), FXYD2(486)
Gene Information
human ... ATP1A1(476), ATP1A2(477), ATP1A3(478), ATP1A4(480), ATP1B1(481), ATP1B2(482), ATP1B3(483), FXYD2(486)
Gene Information
human ... ATP1A1(476), ATP1A2(477), ATP1A3(478), ATP1A4(480), ATP1B1(481), ATP1B2(482), ATP1B3(483), FXYD2(486)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ジギトキシン
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)