テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.NC(=N)NC(=N)NCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N5.ClH/c11-9(12)15-10(13)14-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H6,11,12,13,14,15);1H
InChI Key
YSUCWSWKRIOILX-UHFFFAOYSA-N
Jan Code
P7045-VAR:
P7045-50G:
P7045-BULK:
P7045-1G:
P7045-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック