Merck
P2650000
ソルビン酸 カリウム塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2,4-ヘキサジエン酸 カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7KO2
CAS番号:
分子量:
150.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
potassium sorbate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
InChI Key
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Potassium sorbate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
P2650000:
P2650000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jonathan Byrne et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 96, 111-117 (2014-04-16)
A novel stability-indicating reversed phase high performance liquid chromatographic (RP-HPLC) method for the simultaneous assay of betamethasone-17-valerate, fusidic acid and potassium sorbate as well as methyl- and propylparaben in a topical cream preparation has been developed. A 100mm×3.0mm ID. Ascentis
Ana Oliveira et al.
Food chemistry, 170, 74-83 (2014-10-13)
Strawberries purées are incorporated in foods and subjected to pH modulation according to the expected final food matrix. The effect of pH on strawberry polyphenols stored at 4 and 23 °C for 90 days was evaluated. Total antioxidant activity and
Andreas Lauterbach et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 88(3), 614-624 (2014-12-03)
A novel adapalene-loaded solid lipid microparticle (SLMA) dispersion as a topical drug delivery system (TDDS) for follicular penetration has been introduced. The objective of the present study was to investigate the rheological properties, the follicular penetration with differential tape stripping