Q2128
キスカル酸
powder
別名:
β-(3,5-ジオキソ-1,2,4-オキサジアゾリジン-2-イル)-L-アラニン, 3-(3,5-ジオキソ-1,2,4-オキサジアゾリジン-2-イル)-L-アラニン
サイズを選択してください
¥16,800
サイズを選択してください
About This Item
¥16,800
おすすめの製品
フォーム
powder
色
white to off-white
溶解性
ethanol: <0.17 mg/mL
H2O: 0.5 mg/mL
0.1 M HCl: 1.4 mg/mL
1 M NH4OH: 20 mg/mL
organic solvents: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](CN1OC(=O)NC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H7N3O5/c6-2(3(9)10)1-8-4(11)7-5(12)13-8/h2H,1,6H2,(H,9,10)(H,7,11,12)/t2-/m0/s1
InChI Key
ASNFTDCKZKHJSW-REOHCLBHSA-N
遺伝子情報
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grin2a(24409) , Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm4(24417) , Grm5(24418)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
Q2128-25MG:
Q2128-10MG:
Q2128-1MG:
Q2128-BULK:
Q2128-5MG:
Q2128-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)