Merck
23186
Supelco
Fmoc-クロリド
≥99.0%, for HPLC derivatization, LiChropur
別名:
9-フルオレニルメトキシカルボニルクロリド, Fmoc-Cl, クロロギ酸9-フルオレニルメチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11ClO2
CAS番号:
分子量:
258.70
Beilstein:
2279177
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc-クロリド, for HPLC derivatization, LiChropur, ≥99.0% (HPLC)
グレード
for HPLC derivatization
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
形状
solid
品質
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
mp
61-64 °C
62-64 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
InChI Key
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fmocクロリドは誘導体化剤です。
アプリケーション
Fmocクロリドは生体アミンのプレカラム誘導体化での誘導体化試薬として使用でき、HPLC技法を使用して分割できます。
HPLCアミノ酸分析や、固相ペプチド合成のためのN-Fmocアミノ酸調製に用いられるアミノ酸誘導体化試薬です。
その他情報
HPLCおよび蛍光検出用アミンのプレカラム誘導体化用試薬 (abs.: 265 nm, em.: 315 nm); キャピラリー電気泳動に使用
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
23186-5G:
23186-BULK:
23186-1G:
23186-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
K C Chan et al.
Journal of chromatography. A, 653(1), 93-97 (1993-10-29)
Laser-induced fluorescence (LIF) was applied to the detection of 9-fluorenylmethyl chloroformate (FMOC-Cl) derivatized amino acids separated by capillary electrophoresis. Fluorescence excitation was provided by a pulsed, KrF laser operating at 248 nm. A limit of detection of 5 x 10(-10)
J.V. Sancho et al.
Journal of Chromatography A, 678, 59-59 (1994)
J. Kirschbaum et al.
Journal of Chromatography A, 661, 193-193 (1994)
S. Einarsson et al.
Analytical Chemistry, 58, 1638-1638 (1986)
Guoying Cao et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 62(5), 1009-1014 (2008-09-04)
The purpose of this study was to develop a specific, sensitive, accurate and reproducible high-performance liquid chromatographic (HPLC) method to measure polymyxin B in human plasma. Derivatization of polymyxin B with fluorescent 9-fluorenylmethyl chloroformate (FMOC-Cl) was performed in the same