Merck
A2161
Supelco
Amino acid standards for fluorescence detection
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 ML
¥20,000
¥20,000
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 ML
¥20,000
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.24
¥20,000
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
アナライトの化学物質クラス
amino acids, peptides, proteins
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
L-シスチンが12.5 nmole/mLであるのを例外として、リストのアミノ酸濃度は25 nmole/mLです。
Qualitative standard. Amino acids and related compounds are in 0.1N HCl.
アナライト
詳細
    L-Alanine
    Ammonium chloride
    L-Arginine
    L-Aspartic acid
    L-Cystine
    L-Glutamic acid
    Glycine
    L-Histidine
    L-Isoleucine
    L-Leucine
    L-Lysine
    L-Methionine
    L-Phenylalanine
    L-Proline
    L-Serine
    L-Threonine
    L-Tyrosine
    L-Valine
    すべて表示 (18)
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A2161-5ML:
A2161-VAR:
A2161-BULK:
A2161-1ML:
A2161-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hannaneh Tashackori et al.
Journal of plant physiology, 232, 115-126 (2018-12-12)
Lignans are diphenolic compounds produced in plants via coupling of two coniferyl alcohol molecules with the aid of a dirigent protein to form pinoresinol (PINO). The latter is reduced via lariciresinol (LARI) to secoisolariciresinol by the bifunctional pinoresinol-lariciresinol reductase (PLR).
Somaieh Zafari et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 99, 11-20 (2015-12-29)
Lead (Pb) is a hazardous heavy metal present in the environment which elicits oxidative stress in plants. To characterize the physiological and biochemical basis of Pb tolerance, Prosopis farcta seedlings were exposed to Hoagland's solutions at six different Pb concentrations