テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
CN(C(=O)CN(CCO)CC(=O)N(C)C(C)(C)Cc1ccccc1)C(C)(C)Cc2ccccc2
InChI
1S/C28H41N3O3/c1-27(2,19-23-13-9-7-10-14-23)29(5)25(33)21-31(17-18-32)22-26(34)30(6)28(3,4)20-24-15-11-8-12-16-24/h7-16,32H,17-22H2,1-6H3
InChI Key
FTLDJPRFCGDUFH-UHFFFAOYSA-N
Jan Code
O5380-1G:
O5380-5G:
O5380-25G:
O5380-VAR:
O5380-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ