Merck
M8884
Sigma-Aldrich
メチルグリーン
~85% purity, powder
別名:
エチルグリーン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,850
25 G
¥26,100
¥7,850
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,850
25 G
¥26,100
About This Item
化学式:
C27H35BrClN3 · ZnCl2
CAS番号:
分子量:
653.24
カラーインデックス番号:
42590
Beilstein:
3914106
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥7,850
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
メチルグリーン, zinc chloride salt, ~85%
品質水準
アッセイ
~85%
フォーム
powder
組成
Dye Content, ≥83%
テクニック
titration: suitable
red to very dark red
pH
0.2-1.8, yellow to blue
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
water: 1 mg/mL
εmax
>11100.00 at 417-425 nm in water at 0.005 g/L
>16000 at 311-319 nm in water at 0.005 g/L
>60000 at 626-634 nm in water at 0.005 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].[Br-].Cl[Zn]Cl.CC[N+](C)(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H35N3.BrH.3ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChI Key
RRKSQWOQZFIQKW-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチルグリーンは、主に組織化学におけるDNA染色剤として用いられるエチルグリーンに関連する合成トリフェニルメタン型カチオン色素です。メチル化の程度が異なるアニリン環を有します。この色素は、2つの正電荷の助けを借りて、DNAの主溝のA-Tに富む領域に特異的に結合します。メチルグリーンとピロニンの併用は、組織切片や細胞学的標本のRNAおよび形質細胞の染色に広く用いられています。
アプリケーション
メチルグリーンは、その青みがかった緑色が組織化学反応の赤、紫、茶および黒色生成物と対照的であるため、酵素組織化学染色、免疫染色、およびin situハイブリダイゼーションにおける核対比染色剤として適しています。また、グリアジンを分離する酸-ポリアクリルアミドゲル電気泳動の追跡色素としても適しています。腎臓組織のアポトーシス検査のための組織化学染色や、胚を標識するための核染色に用いられています。
品質
モノブロモ-モノクロロZnCl2 とジクロロ ZnCl2の塩の混合物です。ハロゲンの含量は製品のラベルに記載してあります。
アナリシスノート
色素量はモノブロモ-モノクロロ ZnCl2塩(653.2)の分子量に基づいています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
M8884-5G:
M8884-1G:
M8884-VAR:
M8884-25G:
M8884-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A new semi-selective medium for Xanthomonas campestris pv. vitians, the causal agent of bacterial leaf spot of lettuce.
Toussaint V, et. al.
Plant Disease, 85, 131-131 (2001)
International Review of Cytology (1955)
Lens epithelial cell apoptosis appears to be a common cellular basis for non-congenital cataract development in humans and animals.
Li WC
The Journal of Cell Biology, 130, 169-169 (1995)
Expression of the axonal membrane glycoprotein M6a is regulated by chronic stress.
Cooper B
PLoS ONE, 4, e3659-e3659 (2009)
Alena Rudkouskaya et al.
Theranostics, 10(22), 10309-10325 (2020-09-16)
Rationale: Following an ever-increased focus on personalized medicine, there is a continuing need to develop preclinical molecular imaging modalities to guide the development and optimization of targeted therapies. Near-Infrared (NIR) Macroscopic Fluorescence Lifetime Förster Resonance Energy Transfer (MFLI-FRET) imaging offers