由来生物
dahlia tuber
形状
powder
分子量
Mr ~5000
色
white
mp
158 to 165 °C
溶解性
water: 100 mg/mL, clear to hazy, colorless
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O.OC[C@H]2OC(O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C12H22O11.C6H12O6/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12;7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h4-11,13-20H,1-3H2;3-5,7-11H,1-2H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11?,12+;3-,4-,5+,6-/m11/s1
InChI Key
TUULCWHRUVPVEB-UGWHTDGHSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I3754-VAR:
I3754-1KG:
I3754-100G:
I3754-BULK:
I3754-25G:
試験成績書(COA)