Merck
NIST978A
硝酸銀
NIST® SRM® 978a
別名:
硝酸, 銀 (I)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.25 G
¥97,300
¥97,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.25 G
¥97,300
About This Item
化学式:
AgNO3
CAS番号:
分子量:
169.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥97,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
蒸気密度
5.8 (vs air)
同位体純度
 107Ag
 108Ag
フォーム
solid
包装
pkg of 0.25 g
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
212 °C (dec.) (lit.)
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is certifed for use as an assay and isotopic standard. It has been prepared form high purity silver metal and high purity nitric acid. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 978A_cert
SRM 978A_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Ag-107 and Ag-109
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST978A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
硝酸銀 溶液 for 1000 ml, c(AgNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Supelco
1.09990
硝酸銀 溶液
硝酸銀 ReagentPlus®, ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
S6506
硝酸銀
硝酸銀 溶液 c(AgNO3) = 1 mol/l (1 N), Titripur®
Supelco
1.09080
硝酸銀 溶液