安全性情報
NIST350C
Benzoic acid
NIST® [TM′"SRM"] 350c
別名:
Benzenecarboxylic acid, Benzeneformic acid, Benzenemethanoic acid, Benzoate; carboxybenzene, C6H5COOH, C7H6O2, Dracylic acid, Phenyl carboxylic acid, Phenylcarboxylic acid, Phenylformic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 G
¥182,000
¥182,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
30 G
¥182,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥182,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
crystals
包装
pkg of 30 g
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
titration: suitable
詳細
This SRM350c Standard Reference Material (SRM) consists of purified benzoic acid. NIST-certified mass fraction value of the SRM is equal to 99.959% ± 0.040%.
SRM 350C_cert
SRM 350C_SDS
アプリケーション
Benzoic acid NIST standard is intended for use in acidimetric standardization.
特徴および利点
  • Certified mass fraction value is traceable to SI units for mass, current, and time via coulometric assay.
  • Details of expiration date, homogeneity, and storage and use instructions are provided on NIST certificate.
  • A unit of SRM 350c consists of 30 g of benzoic acid.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Benzoic Acid (C6H5COOH)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
NIST350C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
安息香酸 puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (alkalimetric)
Sigma-Aldrich
33047
安息香酸
安息香酸 ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
109479
安息香酸
Benzoic acid standard for elemental analysis
Supelco
1.00134
Benzoic acid
安息香酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1055002
安息香酸
安息香酸 reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Supelco
12353
安息香酸