詳細
Each unit of SRM193 contains 90 g of highly purified and homogeneous crystalline potassium nitrate nitrogen.
SRM 193 _SDS
SRM 193 _CoA
SRM 193 _SDS
SRM 193 _CoA
アプリケーション
Potassium nitrate standard reference material (SRM) is intended for use as a working standard in determining the levels of potassium and nitrate nitrogen in fertilizer industry.
特徴および利点
- SRM 193 is available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction values of potassium and nitrogen.
- Certified values are determined using gravimetric assay.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Potassium (K), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Potassium (K), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST193:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック