Merck
1.04404
Supelco
Mercury
99.9999 Suprapur®
別名:
Mercury
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
EC Index Number:
231-106-7
NACRES:
NA.21
蒸気圧
0.0017 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
bp
357 °C/1013 hPa
mp
-39 °C
溶解性
0.06 mg/L
密度
13.55 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Hg
InChI Key
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
99.9999 スプラピュア
アプリケーション
Mercury 99.9999 Suprapur®. CAS 7439-97-6, pH (H₂O) neutral.
アナリシスノート
Purity (metallic)≥ 99.9999 %Al (Aluminium)≤ 0.010 ppmBa (Barium)≤ 0.005 ppmBe (Beryllium)≤ 0.005 ppmBi (Bismuth)≤ 0.005 ppmCa (Calcium)≤ 0.050 ppmCd (Cadmium)≤ 0.005 ppmCo (Cobalt)≤ 0.005 ppmCr (Chromium)≤ 0.005 ppmCu (Copper)≤ 0.005 ppmFe (Iron)≤ 0.050 ppmIn (Indium)≤ 0.005 ppmK (Potassium)≤ 0.10 ppmLi (Lithium)≤ 0.005 ppmMg (Magnesium)≤ 0.005 ppmMn (Manganese)≤ 0.005 ppmMo (Molybdenum)≤ 0.005 ppmNa (Sodium)≤ 0.05 ppmNi (Nickel)≤ 0.010 ppmPb (Lead)≤ 0.005 ppmSn (Tin)≤ 0.005 ppmSr (Strontium)≤ 0.005 ppmTi (Titanium)≤ 0.005 ppmTl (Thallium)≤ 0.005 ppmV (Vanadium)≤ 0.005 ppmZn (Zinc)≤ 0.005 ppm
法的情報
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物