安全性情報
NIST3130A
Lutetium (Lu) standard solution
NIST® SRM® 3130a
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 X 10 ML
¥200,000
¥200,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 X 10 ML
¥200,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥200,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 5 x 10 mL
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
single component solution
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of lutetium. A unit of SRM 3130a consists of five 10 mL sealed borosilicate glass ampoules of an acidified aqueous solution prepared gravimetrically from high-purity lutetium oxide to contain a known mass fraction of lutetium. The solution contains nitric acid at a concentration (molarity) of approximately 1.6 mol/L. For more information, please refer ot the COA and SDS.
SRM 3130A_cert
SRM 3130A_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Lutetium (Lu)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST3130A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)