Merck
L8384
Sigma-Aldrich
リノール酸-アルブミン ウシ血清アルブミン由来
γ-irradiated, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
由来生物
bovine plasma
品質水準
詳細
Contains 1.1-2.3 moles linoleic acid per mole BSA
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioReagent
形状
lyophilized powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤50 EU/mg endotoxin
溶解性
water: 10 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
リノール酸は、必須で消費量の多い多価不飽和脂肪酸(PUFA)です。アルブミンは球状タンパク質です。ウシ血清アルブミン(BSA)は、1本のポリペプチド鎖とそれに架橋結合したシステインジスルフィド結合で構成されます。BSAはハート形で、3つの相同ドメインI~IIIで構成され、各ドメインには2つのサブドメインAとBがあります。
アプリケーション
リノール酸-アルブミン、ウシ血清アルブミン由来は、次の用途で使用されています:細胞培養、ヒト大腸腺がん細胞株に対するその効果の研究。また、ウシ胚/接合体のin vitro 培養(IVC)でも使用されています。リノール酸のBSAの結合により、培養培地内でのその安定性と溶解性が向上しています。
生物化学的/生理学的作用
リノール酸は、表皮の経皮水バリアの維持で役割を果たしています。血清アルブミンは、血漿において全水溶性画分タンパク質の約52~62%を構成しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L8384-500MG:
L8384-BULK:
L8384PROC:
L8384-2.5G-KC:
L8384-PH:
L8384-500MG-PW:
L8384-2.5G:
L8384-500MG-IR:
L8384-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Takemasa Hidaka et al.
Theriogenology, 113, 176-182 (2018-03-20)
Variations in embryo production between individual oocyte donors represent a serious problem in cattle production, when implementing ovum pick-up (OPU) and in vitro maturation (IVM) of oocytes. However, the precise cause of this problem is unknown. Here, we aimed to investigate
資料
Importance and uses of linoleic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Find answers to questions (FAQs) about fetal bovine serum (FBS) that is gamma-irradiated by the SER-TAIN™ process. Request a sample of FBS at Sigma-Aldrich.com.